Learn More
Uvex™ Women's Cotton/Polyester Lab Coat
Codice prodotto. 15338752 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Misura petto (sistema metrico):
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Size:
X-Small
Small
Medium
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misura petto (sistema metrico) Size unitSize
15338752 96.5 cm Small Pezzo
15328752 91.4 cm X-Small Pezzo
15348752 101.6 cm Medium Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15338752 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 8151002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Women's lab coat with concealed, stainless steel snap buttons and a slightly waisted fit. Coat includes 2 side pockets and a left breast pocket for convenient storage.
  • Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
  • Long, slightly waisted fit
  • Lapel collar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Small
Sesso Women's
Materiale Polyester, Cotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Stud-fastened
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Stile Regular
N. di tasche 3
Tipo di colletto Lapel
Stile di manicotto Full-length
Misura petto (sistema imperiale) 38 in.
Misura petto (sistema metrico) 96.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) 105 cm