Learn More
Uvex™ Women's Cotton/Polyester Lab Coat
Codice prodotto. 15348752 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Misura petto (sistema metrico):
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Size:
X-Small
Small
Medium
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Misura petto (sistema metrico) Size Dimensione della confezione
15348752 101.6 cm Medium Pezzo
15328752 91.4 cm X-Small Pezzo
15338752 96.5 cm Small Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15348752 Fornitore Uvex™ N. del fornitore 8151003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Women's lab coat with concealed, stainless steel snap buttons and a slightly waisted fit. Coat includes 2 side pockets and a left breast pocket for convenient storage.
  • Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
  • Long, slightly waisted fit
  • Lapel collar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Medium
Sesso Women's
Materiale Polyester, Cotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Stud-fastened
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Resistenza None
Stile Regular
N. di tasche 3
Tipo di colletto Lapel
Stile di manicotto Full-length
Misura petto (sistema imperiale) 40 in.
Misura petto (sistema metrico) 101.6 cm
Lunghezza (sistema metrico) 105 cm