Learn More
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Codice prodotto. 15817101 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Lunghezza (sistema imperiale):
37.0 in.
37.8 in.
38.6 in.
39.4 in.
40.2 in.
40.9 in.
41.7 in.
42.5 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Lunghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15817101 Small 37.8 in. Pezzo
15807101 X-Small 37.0 in. Pezzo
15827101 Medium 38.6 in. Pezzo
15837101 Large 39.4 in. Pezzo
15847101 X-Large 40.2 in. Pezzo
15857101 2X-Large 40.9 in. Pezzo
15867101 3X-Large 41.7 in. Pezzo
15877101 4X-Large 42.5 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15817101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.98€
    10.66€ / pezzi 1
    Risparmia 5.32€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 30-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Generously sized for comfort with a belted back.
  • Made of 65/35 Polycotton
  • One outside left breast pocket, two outside lower pockets
  • Standard pointed collar
  • Front button closure
  • Straight cuffs
  • White
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Small
Sesso Women's
Materiale Polycotton
Colore White
Tipo di chiusura Buttons
Stile polso Open
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
N. di tasche 3
Tipo di colletto Standard Pointed
Lunghezza (sistema imperiale) 37.8 in.