Learn More
Wood's metal, rods
Codice prodotto. 10531524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10531524
Marca: Thermo Scientific Acros 388555000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76093-98-6 | Pb·Sn
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76093-98-6
Formula molecolare Pb·Sn
Numero MDL MFCD00198175
Specifica
Materiale o nome chimico Wood's metal
Colore Silver to Gray
Punto di fusione 70.0°C
Quantità 500 g
Imballaggio Glass bottle
Forma Rod
Peso formulazione 647.28