Learn More
Heinz Herenz Wooden Applicator Sterile Single Cotton Bud
Codice prodotto. 30158377
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di punta:
Single End
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di punta Dimensione della confezione
30158377 Single End pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 30158377 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1030619
Spedizione stimata: 23-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Sterile wooden applicator with single cotton bud. Double packed.
We offer a wide range of sterile and nonsterile swabs:
  • Wood, PS, PP, aluminium or paper applicator
  • Each in various lengths available
  • With cotton, viscose, polyester or foam head
  • Diameter of the heads: small, medium or large
  • This guarantees that the right instrument is available for every special application.
  • For example, the cotton-tipped swabs are recommended for use by ENT specialists.
  • Our sterile cotton buds are all individually wrapped.
Please note in the medical field:
  • Only suitable for single use
  • Use by medical personnel only
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Sterilità Sterile
Materiale maniglia Wood
Product Type Cotton Swab
Tip Material Cotton
Tipo di punta Single End