Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per becher in legno
Codice prodotto. 12891924
Cambia vista
Click to view available options
Size:
65 x 45 x 150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12891924 65 x 45 x 150 mm pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12891924 Fornitore Pinnacle Brush™ N. del fornitore M2117
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.45€
    21.60€ / pezzi 6
    Risparmia 8.85€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Features center set bristles. Pinnacle Brush™ Tube Wooden Beaker Brushes offer gentle cleaning for beakers.
  • Rounded shape
  • Wood handle
Specifica
Product Type Spazzola per becher
Materiale delle setole Fiber
Materiale maniglia In legno
Diametro (sistema metrico) 5.7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beaker
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Lunghezza (sistema metrico) spazzola 15.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 25.5 cm
Quantità Confezione da 6
Size 65 x 45 x 150 mm