Learn More
Assistant™ Wooden Tongue Depressor
Codice prodotto. 17304141
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
17304141 Non-sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17304141 Fornitore Assistant™ N. del fornitore 44365020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.63€
    2.84€ / pezzi 100
    Risparmia 1.79€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
The tongue depressors are made out of high quality birch wood and meet all the requirements of Directive 2017/745 for medical devices.
  • High-quality birch wood
  • Not waxed
  • Polished without rough edges
  • Without splinters
  • Odorless and tasteless
  • Food-safe
Specifica
Materiale Birch Wood
Certificazione/Conformità CE
Colore Natural
Dimensioni (L x P x A) 150 x 18 x 1.6 mm (±0.15 mm)