Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
23.75€ - 433.00€
Specifica
Certificazione/Conformità UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Gloss
Visualizza altre specifiche
Prodotti 27
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema metrico) Dimensioni (sistema imperiale) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (sistema metrico) Dimensioni (sistema imperiale) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11528614
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
115136
W x H: 12.7 mm x 15.2m 50 ft. x 0.5 in. 1 Ea. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11751835
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
115024
25.4 x 9.52 mm (W x H) 1 x 0.375 in. (W x H) 5000/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11721835
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114869
25.4 x 12.7 mm (W x H) 1 x 0.5 in. (W x H) 5000/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11731815
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
115025
25.4 x 25.4 mm (W x H) 1 x 1 in. (W x H) 2500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11781755
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114870
50.8 x 25.4 mm (W x H) 2 x 1 in. (W x H) 1000/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11761835
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
115026
38.1 x 12.7 mm (W x H) 1.5 x 0.5 in. (W x H) 5000/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11771835
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
115027
12.7 x 12.7 mm 0.5 x 0.5 in. 5000/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11725693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114732
22.8 x 6.35 mm (W x H) 0.9 x 0.25 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11745693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114735
25.4 x 4.75 mm (W x H) 1 x 0.187 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11755693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114737
25.4 x 6.9 mm (W x H) 1 x 0.275 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11755653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114782
76.2 x 25.4 mm (W x H) 3 x 1 in. (W x H) 100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11765653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114783
101.6 x 25.4 mm (W x H) 4 x 1 in. (W x H) 100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11777354
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114785
28.7 x 12.7 mm (W x H) 1.13 x 0.5 in. (W x H) 500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11775653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114784
50.8 x 6.35 mm (W x H) 2 x 0.25 in. (W x H) 100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11765693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114786
31.7 x 6.35 mm (W x H) 1.25 x 0.25 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11785653
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114787
69.8 x 69.8 mm (W x H) 2.75 x 1.25 in. (W x H) 100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11775693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114789
38.1 x 3.17 mm (W x H) 1.5 x 0.125 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11785693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114790
38.1 x 6.35 mm (W x H) 1.5 x 0.25 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11715683
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114793
38.1 x 12.7 mm (W x H) 1.5 x 0.5 in. (W x H) 500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12890059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114816
38.1 x 38.1 mm 1.5 x 1.5 in. 250/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11745683
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114819
9.5 x 9.5 mm 0.375 x 0.375 in. 500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11705663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114823
76.3 x 48.2 mm (W x H) 3 x 1.9 in. (W x H) 100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11715663
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114826
101.6 x 48.2 mm (W x H) 4 x 1.9 in. (W x H) 100/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11755683
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114831
W x H: 10.16 x 10.16 0.4 x 0.4 in. (W x H) 500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11735693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114734
6.35 x 6.35 mm 0.25 x 0.25 in. 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11795693
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114849
12.7 x 5.08 mm (W x H) 0.5 x 0.2 in. (W x H) 750/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11765683
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Brady™
114853
12.7 x 12.7 mm 0.5 x 0.5 in. 500/Roll Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
UL recognized, CSA accepted, AGA approved, Halogen free (DIN VDE 0472/part 815)
Acrylic, Permanent
Gloss
Thermal Transfer portable printer label
BMP™71 Printer
Abrasion, Chemical, Corrosion, Humidity, UV and Weather-Resistant
White
Polyester (B-423)
Asset tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General purpose ID, Rating plates
0.003 in.