Learn More
Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels, B-425
Used to identify property from components to finished products. Brady™ WorkHorse™ Series Thermal Transfer Printable Labels are constructed of permanent polypropylene and is used for thermal transfer printers.
146.64€ - 377.63€
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
|---|---|
| Descrizione | Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6200; R6400 |
| Colore | White |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Thermal Transfer Printer Label |
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11598284
|
Brady™
031323 |
76.2 x 25.4 mm (W x H) |
239.00€ 220.49€ / 1 rotoli Risparmia 18.51€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11538294
|
Brady™
031328 |
76.2 x 50.8 mm (W x H) |
160.00€ 146.64€ / 1 rotoli Risparmia 13.36€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11508294
|
Brady™
031325 |
76.2 x 127 mm (W x H) |
408.00€ 377.63€ / 1 rotoli Risparmia 30.37€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 08-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11568284
|
Brady™
031320 |
25.4 x 12.7 mm (W x H) |
174.00€ 159.41€ / 1 rotoli Risparmia 14.59€ 8% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11518294
|
Brady™
031326 |
101.6 x 50.8 mm (W x H) |
205.00€ 189.42€ / 1 rotoli Risparmia 15.58€ 7% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11578284
|
Brady™
031321 |
69.85 x 31.75 mm (W x H) |
275.00€ 253.21€ / 1 rotoli Risparmia 21.79€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 09-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
|
11528294
|
Brady™
031327 |
101.6 x 76.2 mm (W x H) |
301.00€ 278.20€ / 1 rotoli Risparmia 22.80€ 7% Sconto |
Spedizione stimata: 08-01-2027
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||||
Descrizione
- Available in various sizes
Specifica
| UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) | |
| White | |
| Thermal Transfer Printer Label | |
| BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500 | |
| Rectangle | |
| 0.0045 in. |
| Recommended ribbon series: R4300; R4500; R6200; R6400 | |
| Thermal Transfer | |
| Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Identification, General and Industrial Identification, Rating Plates | |
| -70°C | |
| -94°F to 266°F | |
| 0.1143 mm |