Learn More
Fisherbrand™ Cassetta per postazione di lavoro blu
Codice prodotto. 11927994 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Acrilico trasparente
Dimensioni (L x P x A):
265 x 137 x 440 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
11927994 Acrilico trasparente 265 x 137 x 440 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11927994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    114.22€ / pezzi 1
    Risparmia 23.78€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Organize the most commonly used laboratory disposables in one central location. Clearly Safe™ Workstation Storage Bin is the essential combination accessory holder and organizer for any laboratory.
  • Acrylic construction
  • Ideal for storing gloves, Kimwipes™, and Parafilm™
  • Use bins to store tubes, tips,
  • Measures 265 x 137 x 440 mm
Specifica
Tipo Cassetta per postazione di lavoro
Materiale Acrylic
Colore Acrilico trasparente
Forma Rectangular
Dimensioni (L x P x A) 265 x 137 x 440 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 265 mm
Larghezza (sistema metrico) 137 mm
Altezza (sistema metrico) 440 mm