Learn More
Techsit Worktech Laboratory ESD Low Chair
Codice prodotto. 30306779
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Stile:
Castors
High back
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile unitSize
30306779 Castors Pezzo
30306781 High back Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30306779 Fornitore Techsit N. del fornitore TS1920
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Low ESD vinyl Cleanroom chair on ESD
  • ESD Cleanroom vinyl low chair on ESD Castors
  • Black ESD/Anti-static Vinyl that is easy to clean
  • Fully adjustable Seat height, back height, and back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • Cleanroom class 7 suitable
  • BS EN61340-5-1
  • Conductivity 104 - 106 Ohms
Low ESD Vinyl Cleanroom Chair
Specifica
Product Type Cleanroom ESD Chair
Colore Black
Autoclavabile Not Autoclavable
Stile parte posteriore Ergonomic
Stile Castors
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi No
Con supporto lombare Yes
Con inclinazione No
Materiale Vinyl Upholstery
Tipo di seduta Desk Height