Learn More
Techsit Worktech PU Laboratory Chair
Descrizione
- PU high chair with adjustable foot ring on glides
- Hard wearing, easy-to-clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height, and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- Cleanroom
- Class 5 suitable
PU, Lab Chair
Specifica
Specifica
| Product Type | Lab Swivel Chair |
| Colore | Black |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Stile parte posteriore | Ergonomic |
| Con bracciolo | No |
| Con schienale | Yes |
| Con ruote | Yes |
| Con poggiapiedi | No |
| Con supporto lombare | Yes |
| Con inclinazione | No |
| Vedi altri risultati |