Learn More
R&D Systems™ Wortmannin
Description
Potent, selective, cell-permeable and irreversible inhibitor of phosphatidylinositol 3-kinase (PI 3-kinase) (IC50 = 2 - 4 nM). Also potently inhibits polo-like kinase 1 (PLK1) (IC50 = 5.8 nM).
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Wortmannin |
| Quantità | 1 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 428.44 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 428.44 |