Learn More
Wortmannin, 98%
Codice prodotto. 10706642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10706642 1 mg 1mg
10301154 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10706642 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328590010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 19545-26-7 | C23H24O8 | 428.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19545-26-7
Formula molecolare C23H24O8
Molecular Weight (g/mol) 428.44
Numero MDL MFCD00133927
InChI Key QDLHCMPXEPAAMD-QAIWCSMKSA-N
Sinonimo wortmannin, wartmannin, antibiotic sl-2052, unii-xva4o219qw, xva4o219qw, pi 3-kinase inhibitor, 1alpha,11alpha-11-acetyloxy-1-methoxymethyl-2-oxaandrosta-5,8-dieno 6,5,4-bc furan-3,7,17-trione, 1r,3r,5s,9r,18s-18-methoxymethyl-1,5-dimethyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo 10.6.1.0^ 2,10 .0^ 5,9 .0^ 15,19 nonadeca-2 10 ,12 19 ,14-trien-3-yl acetate, 1s,6br,9as,11r,11br-9a,11b-dimethyl-1-methyloxy methyl-3,6,9-trioxo-1,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-3h-furo 4,3,2-de indeno 4,5-h isochromen-11-yl acetate, wortmanin
PubChem CID 312145
ChEBI CHEBI:52289
IUPAC Name (1R,3R,5S,9R,18S)-18-(methoxymethyl)-1,5-dimethyl-6,11,16-trioxo-13,17-dioxapentacyclo[10.6.1.0²,¹⁰.0⁵,⁹.0¹⁵,¹⁹]nonadeca-2(10),12(19),14-trien-3-yl acetate
SMILES COC[C@H]1OC(=O)C2=COC3=C2[C@@]1(C)C1=C([C@@H]2CCC(=O)[C@@]2(C)C[C@H]1OC(C)=O)C3=O
Specifica
Materiale o nome chimico Wortmannin
Punto di fusione 234.0°C to 240.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 1 mg
Beilstein 19, IV, 3134
Indice di Merck 15, 10251
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (5mg/mL),ethanol,,chlorform,dmso (25mg/mL)
Peso formulazione 428.4
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Wortmannin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.