Learn More
Wortmannin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16486397
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16486397 5 mg 5mg
16413668 10 mg 10mg
16472816 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16486397 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10197
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Wortmannin (SL-2052; KY-12420) is a potent, selective and irreversible PI3K inhibitor with an IC50 of 3 nM. Wortmannin also blocks autophagy formation, and potently inhibits Polo-like kinase 1 (PlK1) and Plk3 with IC50s of 5.8 and 48 nM, respectively.
Wortmannin (SL-2052
Specifica
Materiale o nome chimico Wortmannin
CAS 19545-26-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H24O8
Quantità 5 mg
Sinonimo SL-2052 KY-12420
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.71 mM)
SMILES O=C1C([C@@](CC2)([H])[C@@]3(C)C2=O)=C([C@H](OC(C)=O)C3)[C@]4(C)C5=C1OC=C5C(O[C@@H]4COC)=O
Molecular Weight (g/mol) 428.43
Peso formulazione 428.43
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only