Learn More
Wortmannin, TRC
Codice prodotto. 30135011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135011 25 mg 25mg
30040426 100 mg 100mg
30040469 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCW49940025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19545-26-7
Formula molecolare C23H24O8
Molecular Weight (g/mol) 428.43
Sinonimo (+)-Wortmannin, KY 12420, [1S-(1α,6bα,9aβ,11α,11bβ)]-11-(Acetyloxy)-1,6b,7,8,9a,10,11,11b-octahydro-1-(methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3H-Furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]-2-benzopyran-3,6,9-trione, (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-11-(Acetyloxy)-1,6b,7,8,9a,10,11,11b-octahydro-1-(methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]-2-benzopyran-3,6,9-trione, (1S,6bR,9aS,11R,11bR)-1-(Methoxymethyl)-9a,11b-dimethyl-3,6,9-trioxo-3,6,6b,7,8,9,9a,10,11,11b-decahydro-1H-furo[4,3,2-de]indeno[4,5-h]isochromen-11-yl Acetate
SMILES COC[C@H]1OC(=O)c2coc3C(=O)C4=C([C@@H](C[C@@]5(C)[C@H]4CCC5=O)OC(=O)C)[C@]1(C)c23
Specifica
Materiale o nome chimico Wortmannin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C23H24O8/c1-10(24)30-13-7-22(2)12(5-6-14(22)25)16-18(13)23(3)15(9-28-4)31-21(27)11-8-29-20(17(11)23)19(16)26/h8,12-13,15H,5-7,9H2,1-4H3/t12-,13+,15+,22-,23-/m0/s1
Peso formulazione 428.1471
Percent Purity >95%