Learn More
BUCHI Woulff Bottle, 125 mL
Codice prodotto. 15415885 Sfoglia Tutto Buchi Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15415885 125 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15415885 Fornitore BUCHI N. del fornitore 11059905
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Woulff bottle with a 125 mL capacity and P+G safety coating, holder included.
  • For trapping particles and droplets
  • Can also be used for pressure equalization
  • Plastic and Glass safety coating
  • Holder included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Woulff Flask
Da utilizzare con (applicazione) Trapping Particles/Droplets, and Pressure Equalization
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vacuum Pump
Include Holder
Material (Coating) Plastic and Glass
Volume (sistema metrico) 125 mL