Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Codice prodotto. 11517504
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
200 mm
11.8 in.
300 mm
450 mm
Dimensione del poro:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione del poro Dimensione della confezione
11517504 200 mm 150 μm Pezzo
11567514 200 mm 40 μm Pezzo
11571955 200 mm 75 μm Pezzo
11577484 200 mm 500 μm Pezzo
12857980 300 mm 250 μm Pezzo
12875691 450 mm 1 mm Pezzo
15640470 11.8 in. 250 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11517504 Fornitore Endecotts™ N. del fornitore 200SIW.150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    139.41€ / pezzi 1
    Risparmia 1.59€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Available in a variety of diameters and apertures
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Specifica
Dimensione del poro 150 μm
Product Type Sieve
Diametro (sistema imperiale) esterno 7.87 in.
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema metrico) esterno 200 mm
Materiale del telaio Stainless Steel
Mesh Material Woven Mesh
Sieve Number 7