Learn More
WP 155, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Triamiphos |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15) |
| Peso formulazione | 294.1358 |
| Percent Purity | >95% |