Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Sleeves
Codice prodotto. 15772135
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15772135 90 mm pezzi 200
15702145 55 mm pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15772135 Fornitore Microspec™ N. del fornitore K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.26€
    44.32€ / pezzi 200
    Risparmia 6.94€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
For storage of prepared petri dishes.
  • Professionally wrap poured plates for fridge storage or incubation
  • Allows poured plates to heat shrunk into sleeves for fridge storage
  • Keeps plates neatly stacked and steady
  • Reduces moisture loss
  • Tear strip for easy removal of plates when required
Specifica
Materiale Polypropylene
Tipo Sleeve
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Diametro (sistema metrico) 90 mm