Learn More
Microspec™ Wrappastack™ Starter Kit
Codice prodotto. 16615482
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
55 mm
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
16615482 55 mm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16615482 Fornitore Microspec™ N. del fornitore K6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    131.52€ / 1 sets
    Risparmia 6.48€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
With 55 mm sleeves
Starter Kit
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 10 Dishes
Colore Clear
Monouso Single-use
Senza Dnasi No
Diametro (sistema metrico) 55 mm