Learn More
Wrench, universal, suited for Acros drums, , Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17790689 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Acros Drums
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17790689 Acros Drums Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17790689 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 473470010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Colore Silver
Da utilizzare con (applicazione) Open Sealed Caps and Drum Seals
Da utilizzare con (apparecchiatura) Acros Drums
Materiale Mild Steel
Dimensions 256 x 100 x 45 mm
Lunghezza (sistema metrico) 256 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Peso (sistema metrico) 1 Kg