Learn More
Epredia™ Wright-Giemsa Stain
Codice prodotto. 12523697 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
32 oz.
Dimensione della confezione:
950mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12523697 32 oz. 950mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12523697 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 89013
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Produces somewhat darker results when compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades
Produces somewhat darker results compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 32 oz.
Punti di ebollizione 65°C
Formato Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Produces somewhat darker results compared with giemsa, particularly in the blue to magenta shades
Colore Purple
Punto di fusione -94°C
Imballaggio Bottle
Product Type Wright-Giemsa Stain