Learn More
Fisherbrand™ Wrist Motion Shakers
Codice prodotto. 15534070 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo temporizzatore:
0 min. to 99:59 hr.
No Timer
Intervallo di velocità:
400 rpm
50 to 450 rpm
Display:
LED display
No display
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo temporizzatore Intervallo di velocità Display Dimensione della confezione
15534070 No Timer 400 rpm No display Pezzo
15544070 0 min. to 99:59 hr. 50 to 450 rpm LED display Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15534070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00€
    1710.00€ / pezzi 1
    Risparmia 95.00€
    5% Sconto
In stock
Includes
Two 4-Position Side Arm Assembly
Designed to simulate the back and forth motion of the human wrist
  • Adjustable 0-15° mixing angle 
  • Adjustable side arm clamps can accommodate up to 8 flasks (500mL or smaller) 
  • Load capacity of up to 10 lbs. with overload protection 
  • Includes Two 4-position side arm assembly 
  • Cold room compatible ( 5-25°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Angolo di inclinazione 0 to 15°
Intervallo di velocità 400 rpm
Requisiti elettrici 230 V, Plug Type: EU, UK, CN
Temperature Range (Metric) 5°C to 25°C (Cold Room Compatible)
Capacità 8 x 500 mL/smaller Flasks
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 10 lb.
Dimensioni (L x P x A) 390 x 320 x 300 mm
Descrizione No display
Display No display
Include Two 4-Position Side Arm Assembly
N. di posizioni 8
Intervallo temporizzatore No Timer
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.