Learn More
Fisherbrand™ Wrist Motion Shakers
Codice prodotto. 15544070 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo temporizzatore:
0 min. to 99:59 hr.
No Timer
Intervallo di velocità:
400 rpm
50 to 450 rpm
Display:
LED display
No display
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo temporizzatore Intervallo di velocità Display Dimensione della confezione
15544070 0 min. to 99:59 hr. 50 to 450 rpm LED display Pezzo
15534070 No Timer 400 rpm No display Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15544070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00€
    1890.00€ / pezzi 1
    Risparmia 170.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Includes
Two 4-Position Side Arm Assembly
Designed to simulate the back and forth motion of the human wrist
  • Adjustable 0-15° mixing angle 
  • Adjustable side arm clamps can accommodate up to 8 flasks (500mL or smaller) 
  • Load capacity of up to 10 lbs. with overload protection 
  • Includes Two 4-position side arm assembly 
  • Cold room compatible ( 5-25°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Angolo di inclinazione 0 to 15°
Intervallo di velocità 50 to 450 rpm
Requisiti elettrici 230 V, Plug Type: EU, UK, CN
Temperature Range (Metric) 5°C to 25°C (Cold Room Compatible)
Capacità 8 x 500 mL/smaller Flasks
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 10 lb.
Dimensioni (L x P x A) 390 x 320 x 300 mm
Descrizione LED display
Display LED display
Include Two 4-Position Side Arm Assembly
N. di posizioni 8
Intervallo temporizzatore 0 min. to 99:59 hr.