Learn More
Brady™ Write-On™ Customized Pipemarkers On Card
Codice prodotto. 12797906 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Brown
Gray
Green
Ochre
Purple
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12797906 Black pezzi 10
12767906 Blue pezzi 10
12707916 Brown pezzi 10
12777906 Green pezzi 10
12717916 Gray pezzi 10
12727916 Ochre pezzi 10
12787906 Red pezzi 10
12737916 Purple pezzi 10
12747916 Yellow pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12797906 Fornitore Brady™ N. del fornitore 225354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.15€
    8.24€ / pezzi 10
    Risparmia 0.91€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
These handy Write-On™ Customized Pipemarkers allow you to quickly identify your pipes.
  • Colors conform to BS1710.
Specifica
Certificazione/Conformità DIN VDE 0472 part 815, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Descrizione Write-on pipe markers on card
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Colore Black
Finitura Gloss
Formato Card
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
Etichette per pagina 10
N. per confezione 10 Markers/Card
Quantità 10 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensioni (L x P) 75 x 75 mm
Dimensioni (L x P x A) 75 x 75 x 16 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Larghezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.63 in.
Altezza (sistema metrico) 16 mm