Learn More
Bel-Art™ Nastri di etichette di carta SP Scienceware™ Write-On™
Codice prodotto. 13434720
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Bianco
Bianco, rosso, giallo, verde, blu, arancione
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensioni (L x P):
13.7 m x 19 mm
13.7 m x 25.4 mm
36.4 m x 1.9 cm
36.4 m x 12.7 mm
36.4 m x 19 mm
36.4 m x 25.4 mm
36.4 m x 25.4mm
54.6 m x 12.7 mm
54.6 m x 19 mm
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
3 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
pezzi 4
pezzi 6
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Diametro (sistema imperiale) Dimensione della confezione
13434720 Giallo 36.4 m x 12.7 mm 3 in. pezzi 6
13455236 Arancione 36.4 m x 12.7 mm 3 in. pezzi 6
13465236 Blu 36.4 m x 12.7 mm 3 in. pezzi 6
13405246 Blu 36.4 m x 19 mm 3 in. pezzi 4
13435236 Rosso 36.4 m x 12.7 mm 3 in. pezzi 6
13495236 Giallo 36.4 m x 19 mm 3 in. pezzi 4
13455226 Bianco 13.7 m x 19 mm 1 in. pezzi 4
13475246 Blu 36.4 m x 25.4 mm 3 in. pezzi 3
13415246 Verde 36.4 m x 19 mm 3 in. pezzi 4
13474166 Bianco 36.4 m x 12.7 mm 3 in. pezzi 6
10045180 Bianco 54.6 m x 19 mm 3 in. pezzi 4
13425246 Arancione 36.4 m x 19 mm 3 in. pezzi 4
13475236 Bianco 36.4 m x 19 mm 3 in. pezzi 4
13405236 Bianco 13.7 m x 25.4 mm 1 in. pezzi 3
13435246 Bianco 36.4 m x 25.4mm 3 in. pezzi 3
13445246 Rosso 36.4 m x 25.4 mm 3 in. pezzi 3
13465246 Verde 36.4 m x 25.4 mm 3 in. pezzi 3
13485236 Rosso 36.4 m x 19 mm 3 in. pezzi 4
15196324 Bianco, rosso, giallo, verde, blu, arancione 36.4 m x 1.9 cm 3 in. pezzi 6
13485246 Arancione 36.4 m x 25.4 mm 3 in. pezzi 3
13495246 Bianco 54.6 m x 12.7 mm 3 in. pezzi 6
13455246 Giallo 36.4 m x 25.4 mm 3 in. pezzi 3
13445236 Verde 36.4 m x 12.7 mm 3 in. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Codice prodotto. 13434720 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F134850050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.85€
    56.81€ / pezzi 6
    Risparmia 13.04€
    18% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Etichette scrivibili a matita, penna a sfera o pennarello con inchiostro a base di solvente che rimangono leggibili nelle condizioni di laboratorio più impegnative. I nastri di etichettatura in carta Bel Art&trade SP Scienceware™ Write-On™ sono resistenti all'umidità e alla maggior parte dei solventi e sono ideali per applicazioni a bassa temperatura.
Use pencil, ball-point pen, or solvent ink marker to create labels that remain legible under the most demanding laboratory conditions. Paper label tapes resist moisture and most solvents and are great for use in low temperature applications.
  • Adheres to any clean surface, including PTFE fluoropolymer resin coated materials
  • Peels off without leaving a sticky residue
  • Pencil, ball-point pen, or solvent ink marker remain legible under the most demanding laboratory conditions
  • Colored paper with rubber resin adhesive resists moisture and most solvents
  • Withstands a maximum temperature of 157°C (315°F) for 30 minutes or 80°C (176°F) for 24 hours; can be used down to -80°C (-112°F)
  • Withstands a steam autoclaving cycle at 121°C (250°F) and gamma irradiation between 13.0 and 45.0kGy
Specifica
Autoclavabile Sì
Tipo di adesivo Resina in gomma, Resin
Rivestimento None
Colore Giallo
Display Blank
Finitura Opaco
Formato Rotolo
Materiale Carta
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Product Type Ultra Reflective Letter Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Da usare con applicazioni a bassa temperatura
Quantità Confezione da 6
Dimensioni (L x P) 36.4 m x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 40 yd.
Lunghezza (sistema metrico) 36.5 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Diametro (sistema imperiale) 3 in.
Diametro (sistema metrico) 7.62 cm