Learn More
Cole Parmer™ Write-On Tape
Codice prodotto. 15366155 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
White
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15366155 Assorted 0.5 in. pezzi 24
15719404 White 0.5 in. pezzi 6
15752428 Assorted 1in. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15366155 Fornitore Cole Parmer™ N. del fornitore 0653028
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use to label/identify laboratory items/products.
  • Identify with writing and color.
  • Durable tape is waterproof, and oil and acid resistant.
  • Can be used with pencil, pen, or permanent marker.
  • Temperature resistant.
Specifica
Colore Assorted
N. per confezione 24/Pk.
Quantità 24/Pk.
Temperature Range (Metric) -23°C to +121°C
Dimensioni (L x P) 14 yd. x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 yd.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.