Learn More
Cole Parmer™ Write-On Tape
Codice prodotto. 15719404 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assorted
White
Larghezza (sistema imperiale):
0.5 in.
1in.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15719404 White 0.5 in. pezzi 6
15366155 Assorted 0.5 in. pezzi 24
15752428 Assorted 1in. pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15719404 Fornitore Cole Parmer™ N. del fornitore 0653021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.80€
    17.95€ / pezzi 6
    Risparmia 36.85€
    67% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Use to label/identify laboratory items/products.
  • Identify with writing and color.
  • Durable tape is waterproof, and oil and acid resistant.
  • Can be used with pencil, pen, or permanent marker.
  • Temperature resistant.
Specifica
Colore White
N. per confezione 6/Pk.
Quantità 6/Pk.
Temperature Range (Metric) -23°C to +121°C
Dimensioni (L x P) 14 yd. x 0.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 14 yd.
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.