Learn More
R&D Systems™ WS 12
Codice prodotto. 18045702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18045702 50 mg 50mg
18045102 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18045702 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3040/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1058.74€
    955.50€ / 50mg
    Risparmia 103.24€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. TRPM8 agonist; cooling agent
Potent TRPM8 agonist that acts as a cooling agent (EC50 = 193 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68489-09-8
Formula molecolare C18H27NO2
Specifica
Materiale o nome chimico WS 12
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 289.41
Purezza >99%
Peso molecolare 289.419