Learn More
WS-12, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454198
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16454198 10 mg 10mg
16426917 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16454198 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY108449
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
WS-12 (AR-15512) is an agonist of TRPM8 with an EC50 of 39 nM.
Specifications
Materiale o nome chimico WS-12
CAS 68489-09-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H27NO2
Quantità 10 mg
Sinonimo AR-15512 AVX-012
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (69.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1[C@H](C(C)C)CC[C@@H](C)C1)NC2=CC=C(OC)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 289.41
Peso formulazione 289.41
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Show More Show Less
Research purposes only