missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Selective PPARα agonist: EC50 values are 0.63, 32 and >100 μM at PPARα, PPARγ and PPARδ receptors respectively.
- Purity: >99%
- Molecular weight: 323.8 g/mol
- Form: Solid
- Anti-inflammatory: Able to reduce inflammatory responses in vivo and in vitro.
- CAS Number: 50892-23-4
- Storage: Store at Ambient.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Tampone | 100% ((4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinyl)thio)acetic acid |
| Content And Storage | Store at ambient temperature. |
| Forma | Solid |
| Shipping Condition | Ambient |
| Target Molecule | PPARα (PPARγ, PPARδ) |
| Formulazione | 100% ((4-Chloro-6-(2,3-xylidino)-2-pyrimidinyl)thio)acetic acid |
| Quantità | 50 mg |
| Da utilizzare con (applicazione) | PPARalpha agonist, inflammatory response modulation |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?