Learn More
Kimberly-Clark™ Panni a erogazione centrale WypAll™
Codice prodotto. 12680533
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Dimensioni (L x P):
38 x 23.5 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
12680533 Blu 38 x 23.5 cm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12680533 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.87€
    25.47€ / 1 rotoli
    Risparmia 9.40€
    26% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panno a 1 velo durata limitata, Bianco. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
  • Ideali per i compiti di media intensità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili
  • La speciale tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in
Larghezza (sistema metrico) 23.5 cm
Materiale Cellulosa
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 38 x 23.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia quotidiana, pulizia superficiale frequente e piccoli sversamenti, con una forza maggiore rispetto ai tradizionali panni a 1 velo
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile