Learn More
Kimberly-Clark™ Panni in rotolo grande WypAll™
Codice prodotto. 12540147
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
Large Centerfeed Roll
Quantità confezione:
1 rotolo
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato Quantità confezione Dimensione della confezione
12540147 Large Centerfeed Roll 1 rotolo 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12540147 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    25.47€ / 1 rotoli
    Risparmia 32.53€
    56% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panno a 1 velo durata limitata, Bianco. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
  • Ideali per i compiti di media intensità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili
  • La speciale tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in
Larghezza (sistema metrico) 235 mm
Materiale Paper
Assorbanza High
Colore White
Dimensioni (L x P) 38 x 24 cm
Formato Large Centerfeed Roll
Da utilizzare con (applicazione) Panni per la pulizia delle superfici, adatti anche alla rimozione di piccoli sversamenti di fluidi
Quantità confezione 1 rotolo
Strato 1-ply
Sterilità Non sterile
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.