Learn More
Kimberly-Clark™ Professional WypAll™ L20 Essential Wiper Large Roll
Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
29.5 X 35 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Combines versatility with great value
- Compatible with dispensers 6146, 6154 and 6155
- Certified for food contact
- Limited life wiper
Specifica
Specifica
| Product Type | Paper Wipers |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.51 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 29.5 cm |
| Peso base | 5.187kg |
| Colore | Blu |
| Dimensioni (L x P) | 29.5 X 35 cm |
| Formato | Large roll |
| Quantità confezione | 1000/Pk. |
| Strato | 2-ply |