Learn More
Kimberly-Clark™ Salviette WYPALL™ L20 EXTRA con rotolo a svolgimento centrale
Codice prodotto. 15666485
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Dimensione della confezione:
6 rotoli
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15666485 Bianco 6 rotoli
15656485 Blu 6 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15666485 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7303
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
La tecnologia AIRFLEX™ è utilizzata per pulire velocemente senza disintegrarsi. Le salviette Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA con rotolo a svolgimento centrale sono ideali per diverse attività di pulizia.
  • Progettati per impieghi di pulizia pesanti
  • La tecnologia brevettata AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 15.35 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42.50 cm (foglio)
Larghezza (sistema imperiale) 15.35 in
Larghezza (sistema metrico) 18.50 cm (foglio)
Materiale Paper
Colore Bianco
Monouso Sì
Dimensioni (L x P) 42.50 cm x 18.50 cm (foglio)
Da utilizzare con (applicazione) Panni per pulizia monouso altamente assorbenti per diverse attività di pulizia: per pulizia mediamente intensa, tra cui lucidatura di superfici lisce in vetro e pulizia di strumenti
Da utilizzare con (apparecchiatura) Può essere utilizzato con un sistema di erogazione (7087 o 7088) per controllare l'utilizzo e ridurre gli sprechi
Quantità confezione 6 rotoli x 300 fogli
Strato 2 strati
Sterilità Non sterile