Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
Codice prodotto. 11738198
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
38 x 33 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11738198 38 x 33 cm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11738198 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    33.06€ / 1 rotoli
    Risparmia 41.14€
    55% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panno a 1 velo durata limitata, Azzurro. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
  • Ideali per i compiti di media intensità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili
  • La speciale tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette L10
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.81 in
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Carta
Colore Blu
Descrizione Embossed
Dimensioni (L x P) 38 x 33 cm
Formato Rotolo
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia leggere a precisa di sversamenti, sporcizia e polvere; lucidatura di superfici in vetro e lisce; pulizia e asciugatura di strumenti e mani; pulizia a fine assemblaggio; pulizia delle superfici per la preparazione degli alimenti
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile
Include 1000 Sheets (385 m)