Learn More
Kimberly-Clark™ Panni WypAll™
Codice prodotto. 12363750 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
38 x 23.5 cm
38 x 33 cm
Da utilizzare con (applicazione):
Attività di pulizia generale quotidiana; assorbimento di olio e grasso, asciugatura di apparecchiature, superfici bagnate, mani, viso
General purpose use Preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
12363750 38 x 33 cm Attività di pulizia generale quotidiana; assorbimento di olio e grasso, asciugatura di apparecchiature, superfici bagnate, mani, viso 1 rotolo
12693586 38 x 23.5 cm General purpose use Preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12363750 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    35.46€ / 1 rotoli
    Risparmia 77.54€
    68% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panno a 2 veli durata limitata, Azzurro. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
  • Ideali per i compiti di media intensità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili
  • La speciale tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 10.23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 26.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.23 in
Larghezza (sistema metrico) 33 cm
Materiale Tessuto
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 38 x 33 cm
Da utilizzare con (applicazione) Attività di pulizia generale quotidiana; assorbimento di olio e grasso, asciugatura di apparecchiature, superfici bagnate, mani, viso
Strato A 2 veli
Sterilità Non sterile