Learn More
Kimberly-Clark™ Panni WypAll™
Codice prodotto. 12693586 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
38 x 23.5 cm
38 x 33 cm
Da utilizzare con (applicazione):
Attività di pulizia generale quotidiana; assorbimento di olio e grasso, asciugatura di apparecchiature, superfici bagnate, mani, viso
General purpose use Preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands
Dimensione della confezione:
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Da utilizzare con (applicazione) Dimensione della confezione
12693586 38 x 23.5 cm General purpose use Preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands 1 rotolo
12363750 38 x 33 cm Attività di pulizia generale quotidiana; assorbimento di olio e grasso, asciugatura di apparecchiature, superfici bagnate, mani, viso 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12693586 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.00€
    27.30€ / 1 rotoli
    Risparmia 58.70€
    68% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panno a 2 veli durata limitata, Azzurro. Perfetto per i compiti di media entità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili. La tecnologia AIRFLEX™
  • Ideali per i compiti di media intensità, come pulizia dei vetri, di superfici e utensili
  • La speciale tecnologia AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wiping Paper
Lunghezza (sistema imperiale) 10.23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10.23 in
Larghezza (sistema metrico) 23.5 cm
Materiale Tessuto
Dimensioni (L x P) 38 x 23.5 cm
Da utilizzare con (applicazione) General purpose use Preparing work surfaces, cleaning equipment or wiping your hands
Quantità confezione 500 Sheets
Strato 2-ply
Sterilità Non sterile