Learn More
Kimberly-Clark™ Pop-Up Box con panni WypAll™
Codice prodotto. 11778038
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.)
30.4 x 31.7 cm (12 x 12.5 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 18
pezzi 9
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11778038 25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.) pezzi 9
10627645 30.4 x 31.7 cm (12 x 12.5 in.) pezzi 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11778038 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7462
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pop-Up-Box con panni WypAll™
  • Panni per pulizia a secco perfetti per pulizia industriale di routine, pulizia delle linee di lavorazione, pulizia di fuoriuscite e asciugatura e pulizia di mani e viso
  • Questi panni carta realizzati con tecnologia foglio base DRC (Double Re-Creped) presentano un tessuto a strati resistente, spesso e altamente assorbente
  • Questa Pop-Up Box di panni offre un sistema flessibile con un accesso controllato a panni igienicamente protetti quando si effettuano attività di pulizia ovunque ci si trovi
  • Queste salviette puliscono velocemente senza strapparsi, facendo risparmiare e migliorando al contempo l'igiene sul luogo di lavoro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette L40
Lunghezza (sistema imperiale) 17.32 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Larghezza (sistema imperiale) 17.32 in
Larghezza (sistema metrico) 41 cm
Materiale Tessuto
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 25 x 41 cm (9.8 x 16.1 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia industriale di routine, pulizia delle linee di processo, assorbimento di grandi sversamenti, olio, grasso, pulizia di viso e mani dei pazienti, aiuto nella riduzione della diffusione dei germi
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile