Learn More
Kimberly-Clark™ Maxi rotolo di panno in carta per la pulizia Industriale WypAll™
Codice prodotto. 10243362
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
38 x 37 cm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
10243362 38 x 37 cm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10243362 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7426
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panni monouso a 3 velo azzurri. Perfetti per assorbire fuoriuscite di sostanze industriali e pulire parti e superfici sporche o oleose. La tecnologia brevettata AIRFLEX™
  • Progettati per attività di pulizia impegnative e pesanti, come l'assorbimento di fuoriuscite di sostanze industriali e la pulizia di parti e superfici oleose
  • La tecnologia brevettata AIRFLEX™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Salviette L30 Ultra+
Lunghezza (sistema imperiale) 14.56 in.
Lunghezza (sistema metrico) 37.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.56 in
Larghezza (sistema metrico) 37 cm
Materiale Carta
Colore Blu
Dimensioni (L x P) 38 x 37 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di pulizia di routine nel settore industriale; per la pulizia di nastri trasportatori; per la pulizia di grandi sversamenti di olio o grasso; per la pulizia del viso e delle mani dei pazienti; contrasta la diffusione di agenti patogeni; per l'uso con olio o acqua
Quantità confezione 670 Sheets
Strato A 3 veli
Sterilità Non sterile