Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X60 Panni - POP-UP Box
Descrizione
- Indipendentemente dalle superfici con cui vengono a contatto durante tutta la giornata, offri a dipendenti e visitatori maggiore tranquillità grazie a soluzioni collaudate per la pulizia e la disinfezione dell'ambiente di lavoro che aiutano a rompere la catena di trasmissione dei germi.
- I panni assorbenti della gamma WypAll™ X60 sono adatti per un uso prolungato e, data la loro leggerezza e durevolezza, possono essere impiegati per operazioni di pulizia, disinfezione e impieghi generali.
- Questi panni in microfibra versatili per impieghi di pulizia leggeri sono adatti per le imprese di pulizia e in ambienti industriali dove è necessario rimuovere sporco e olio.
- Il sistema di erogazione a foglio singolo della confezione aiuta a controllare l'utilizzo dei panni e a ridurre al minimo il contatto con lo sporco.
- Questi panni per la pulizia sono stati testati come compatibili per l'uso con detergenti spray a base di acido peracetico, perossido di idrogeno, candeggina (ipoclorito di sodio) e quat (composti di ammonio quaternario).
- Per le applicazioni completamente saturate, questi panni in microfibra sono stati testati come compatibili con sapone/detergente, candeggina (ipoclorito di sodio), perossido di idrogeno, acido peracetico, metiletilchetone, isopropanolo e acetone.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per la diluizione, l'applicazione e il tempo di contatto.
- Poiché la candeggina tende a destabilizzarsi, il periodo di test di compatibilità è stato limitato a 24 ore in ottemperanza alle istruzioni d'uso consigliate dal produttore della candeggina.
- L'avanzata tecnologia Hydroknit™ garantisce che questi panni lavabili a a uso prolungato siano leggeri e assorbenti, contribuendo a ridurre i residui e permettendo operazioni di pulizia versatili per una vasta gamma di impieghi.
- Perfetti per l'uso in ambito industriale, il panno per la pulizia è ideale per la rimozione di olio leggero, adesivi e detriti e ugualmente adatto per la pulizia di vetri e superfici lucide.
- La confezione di panni portatile è ideale per gli spazi di lavoro più piccoli.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni non intrecciati |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.448 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60.3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.448 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 24.4 cm |
| Materiale | Panni non intrecciati |
| Colore | White |
| Formato | Pop-up box |
| Da utilizzare con (applicazione) | Panni riutilizzabili |
| Sterilità | Non sterile |