Learn More
Klever X-Change (Wider Cut Head with Scraper)
Description
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Ergonomic 'soft touch' handle reduces hand fatigue and stress.
- Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Cuts Boxes, Film, Tape, and Thousands More Applications |
| Disposable | Reusable |
| Sterility | Non-sterile |
| Includes | Scraper |
| Color | Yellow |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?