Learn More
uvex X-Fit Disposable Earplugs
Codice prodotto. 15375722 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Content And Storage:
200 Pairs
300 Pairs, Refill Box
Dimensione della confezione:
300 paia
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Content And Storage Dimensione della confezione
15375722 300 Pairs, Refill Box 300 paia
15132443 200 Pairs Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15375722 Fornitore uvex N. del fornitore 2112022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.80€
    51.32€ / 300 paia
    Risparmia 5.48€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
uvex x-fit - Isolamento massimo, comfort ottimale
  • I tappi auricolari protettivi monouso preformati dal design ergonomico uvex x-fit offrono livelli molto alti di isolamento e sono pertanto adatti per l'uso in ambienti con elevata rumorosità.
  • Il tappo auricolare protettivo è realizzato in morbida schiuma espansa e offre un comfort straordinario anche in caso di uso prolungato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage 300 Pairs, Refill Box
Certificazione/Conformità EN 352-2 standard
Materiale cuscino PU Foam
CSA Z94.2 Class AL
Cushion Color Lime
Size Regular
High Visibility Yes
Materiale spina PU Foam
Plug Color Lime
Noise Reduction Rating (NRR) 37 db
Corded Uncorded
Plug Shape Ovale
Product Type Ear Plugs
Monouso Single-use
Metal Detectable No
Dielectric Yes
Dettagli comunicazione Excellent speech and signal recognition
EN 352.2002 EN 352-2