Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Codice prodotto. 10490470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10490470 2 g 2g
10203430 0.5 g 0.50g
10365410 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10490470 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R0402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    144.65€ / 2g
    Risparmia 25.35€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Effectively screen colonies with X-Gal, an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal, forming an intense blue precipitate.
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) is an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal into colorless galactose and 4-chloro-3-brom-indigo, forming an intense blue precipitate. Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies.
Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies. X-Gal Solution is a stable, 0.22μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di rilevamento Colorimetric
Product Type X-Gal
Quantità 2 g
Substrate Properties Chemical Substrate
Tipo di substrato Beta-Gal Substrate, X-Gal
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X-Gal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol