Learn More
ABEBA™ X-Light Black Occupational Shoes O2 ESD
Codice prodotto. 17191525
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17191525 40 1 paio
17141525 35 1 paio
17151525 36 1 paio
17141535 45 1 paio
17151535 46 1 paio
17161535 47 1 paio
17171535 48 1 paio
17161525 37 1 paio
17171525 38 1 paio
17181525 39 1 paio
17101535 41 1 paio
17111535 42 1 paio
17121535 43 1 paio
17131535 44 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17191525 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 7131127/40
Spedizione stimata: 22-12-2026
Black X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
  • Lightweight, comfortable black occupational shoes
  • Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Black microfiber
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Spécification
Colore Black
Materiale Microfiber
Size 40
Certifications/Compliance (Europe) Comply to EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD dissipative according EN 61340
Sesso Unisex
Ankle Style Low-cut
Waterproof Water Resistant
Product Type O2 SRC ESD
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.