Learn More
ABEBA™ sabot di sicurezza nero SB X-Light
Codice prodotto. 16348321
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16348321 38 1 paio
16318321 35 1 paio
16328321 36 1 paio
16338321 37 1 paio
16358321 39 1 paio
16368321 40 1 paio
16378321 41 1 paio
16388321 42 1 paio
16398321 43 1 paio
16308331 44 1 paio
16318331 45 1 paio
16328331 46 1 paio
16338331 47 1 paio
16348331 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16348321 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 7131035/38
Safety Starts Here: Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28008
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
Comfort per tutto il giorno con il nuovo sabot di sicurezza ABEBA X-Light. Con cinturino del tallone fisso. Realizzato in pelle liscia nera. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre l'odore e una soletta sostituibile. Punta in acciaio. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1
  • Comfort, Igiene e sicurezza
  • Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU
  • Punta in acciaio (200 Joule)
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Materiale fermaglio Plastic
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD
Tipo di chiusura Heel strap non-foldable, adjustable
Colore Black
Materiale rivestimento interno Breathable lining with Silver ions
Materiale Leather
Size 38
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative
Materiale suola Polyurethane
Stile Clogs
Materiale dello zoccolo Steel
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Resistente a Water