Learn More
ABEBA™ sabot di sicurezza nero SB X-Light
Description
- Comfort, Igiene e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifications
Specifications
| Materiale fermaglio | Plastic |
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD |
| Tipo di chiusura | Heel strap non-foldable, adjustable |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Breathable lining with Silver ions |
| Materiale | Leather |
| Size | 41 |
| Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | Clogs |
| Show More |