Learn More
ABEBA™ calzature di sicurezza nero S2 X-Light
Codice prodotto. 16398331
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
16398331 39 1 paio
16358331 35 1 paio
16368331 36 1 paio
16378331 37 1 paio
16388331 38 1 paio
16308341 40 1 paio
16318341 41 1 paio
16328341 42 1 paio
16338341 43 1 paio
16348341 44 1 paio
16358341 45 1 paio
16368341 46 1 paio
16378341 47 1 paio
16388341 48 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 16398331 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 7131038/39
Spedizione stimata: 16-10-2026
Comfort per tutto il giorno con la nuova scarpa antifortunistica ABEBA X-Light. Realizzato in pelle liscia nera. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre l'odore e una soletta sostituibile Actice Comfort. Punta in acciaio. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1
  • Comfort, Igiene e sicurezza
  • Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU
  • Punta in acciaio (200 Joule)
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Tipo di chiusura Laces
Colore Black
Materiale oculari Textile
Materiale rivestimento interno Breathable lining with Silver ions
Materiale Leather
Size 39
Caratteristiche suola Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative
Materiale suola Polyurethane
Stile Trainer
Materiale dello zoccolo Steel
Quantità confezione 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Resistente a Water