Learn More
ABEBA™ X-Light Black Safety Trainers S3 ESD
Codice prodotto. 17191585
Cambia vista
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Dimensione della confezione:
1 paio
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17191585 44 1 paio
17101585 35 1 paio
17111585 36 1 paio
17101595 45 1 paio
17111595 46 1 paio
17121595 47 1 paio
17131595 48 1 paio
17121585 37 1 paio
17131585 38 1 paio
17141585 39 1 paio
17151585 40 1 paio
17161585 41 1 paio
17171585 42 1 paio
17181585 43 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 17191585 Fornitore ABEBA™ N. del fornitore 7131874/44
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Black X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
  • Lightweight, comfortable safety trainer
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Black smooth leather
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Tekniske data
Colore Black
Materiale Leather
Size 44
Materiale dello zoccolo Steel
Certifications/Compliance (Europe) Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD according EN 61340
Sesso Unisex
Ankle Style Low-cut
Waterproof Water Resistant
Product Type S3 SRC ESD
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.